Learn More
Gosselin™ Placas de Petri de 100 x 15 mm
Código de producto. 15448794
Cambiar vista
Click to view available options
Ventilación:
1
Ninguno
Tamaño de la unidad:
paquete de 700
paquete de 825
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Ventilación Tamaño de la unidad
15448794 1 paquete de 825
15478794 Ninguno paquete de 700
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448794 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor SB91101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    105.58€ / paquete de 825
    Ahorro 1.42€
    1% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Placas de Petri de poliestireno (PS) de cristal con fundas fáciles de abrir.
  • Diámetro 90 mm
  • Poliestireno en cristal (PS)
  • Planicidad óptima
  • Fundas de fácil apertura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Poliestireno
Esterilidad No estéril
N.º por caja 33/Paq.
N.° por paquete 825/caja
Ventilación 1
Altura (métrico) 15 mm
Diámetro (métrico) 90 mm