Learn More
Nitrato de circonil(IV) hidrato, 99,5 %, contiene hasta 4 % Hf, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14985-18-3 | N2O7Zr | 231.23 g/mol
77.08€ - 246.23€
CAS 14985-18-3
Fórmula molecular N2O7Zr
Peso molecular (g/mol) 231.23
Número MDL MFCD00149896
Clave InChI JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zirconium dinitrate oxide hydrate, zirconyl nitrate hydrate, zirconium iv dinitrate oxide hydrate, oxozirconiumbis ylium hydrate dinitrate, zirconium iv oxynitrate hydrate, zirconium dinitrate oxide hydrate, puratronic, zirconium iv oxynitrate hydrate, technical grade, zirconium iv oxynitrate hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211674
Nombre IUPAC oxocirconio(2+);dinitrato;hidrato
SMILES [O-][N+](=O)O[Zr](=O)O[N+]([O-])=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10573771
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
222631000
100 g Frasco de vidrio
77.08€
100 g
10174750
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
222635000
500 g Frasco de vidrio
246.23€
500 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de circonil(IV) hidrato, 99,5 %, contiene hasta 4 % Hf, Thermo Scientific Chemicals