Learn More
Nitrato de circonil(IV) hidrato, 99,5 %, contiene hasta 4 % Hf, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10174750 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10174750 500 g Frasco de vidrio 500 g
10573771 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10174750
Marca: Thermo Scientific Acros 222635000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14985-18-3 | N2O7Zr | 231.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14985-18-3
Fórmula molecular N2O7Zr
Peso molecular (g/mol) 231.23
Número MDL MFCD00149896
Clave InChI JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zirconium dinitrate oxide hydrate, zirconyl nitrate hydrate, zirconium iv dinitrate oxide hydrate, oxozirconiumbis ylium hydrate dinitrate, zirconium iv oxynitrate hydrate, zirconium dinitrate oxide hydrate, puratronic, zirconium iv oxynitrate hydrate, technical grade, zirconium iv oxynitrate hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211674
Nombre IUPAC oxocirconio(2+);dinitrato;hidrato
SMILES [O-][N+](=O)O[Zr](=O)O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconyl(IV) nitrate hydrate
Nombre de nota 99.5%
Color Blanco
Forma física Polvos o fragmentos
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.50%
Fórmula lineal ZrO(NO3)2·xH2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.23
Porcentaje de pureza 99.5%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zirconyl(IV) nitrate hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.