Learn More
Alambre de circonio, 1,14 mm de diámetro, 99,2 % (base metálica sin Hf), Hf 4,5 % máx., Thermo Scientific Chemicals
62.61€ - 523.61€
CAS 7440-67-7
Fórmula molecular Zr
Peso molecular (g/mol) 91.22
Número MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clave InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nombre IUPAC circonio
SMILES [Zr]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11332588
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
014627.G2
2 m
62.61€
2 metros
11342588
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
014627.G6
10 m
145.73€
10 metros
11356938
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
014627.H2
50 m
523.61€
50 metros
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-176-9
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Alambre de circonio, 1,14 mm de diámetro, 99,2 % (base metálica sin Hf), Hf 4,5 % máx., Thermo Scientific Chemicals