Learn More
Alambre de circonio, 1,14 mm de diámetro, 99,2 % (base metálica sin Hf), Hf 4,5 % máx., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 m
10 m
50 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
2 metros
50 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11356938 50 m 50 metros
11332588 2 m 2 metros
11342588 10 m 10 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11356938 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014627.H2
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-67-7
Fórmula molecular Zr
Peso molecular (g/mol) 91.22
Número MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clave InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nombre IUPAC circonio
SMILES [Zr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium wire
Nombre de nota 1.14mm (0.045 in.) dia.
Cantidad 50 m
Olor Odorless
Peso ≈6.64g/m
Formulario Alambre, ≈6,64g/m
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Hf), Hf 4,5 % máx.
Porcentaje de pureza 99.2%