Learn More
Óxido de circonio(IV), ≥99 % (base metálica sin Hg), 2 % de HfO2, Thermo Scientific Chemicals
93.00€ - 1150.00€
CAS 1314-23-4
Fórmula molecular O2Zr
Peso molecular (g/mol) 123.22
Número MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clave InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
Nombre IUPAC dioxocirconio
SMILES O=[Zr]=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11381189
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011395.30
250 g
93.00€
250 g
11371189
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011395.A1
1 kg
254.00€
1 Kg
11391189
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011395.A7
5 kg
1150.00€
5 Kg
Descripción
Descripción
Zirconium(IV) oxide is used in the production of piezoelectric crystals and also used in the high frequency induction coils and ceramic glazes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 215-227-2
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH8800000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de circonio(IV), ≥99 % (base metálica sin Hg), 2 % de HfO2, Thermo Scientific Chemicals