Learn More
Óxido de circonio(IV), ≥99 % (base metálica sin Hg), 2 % de HfO2, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11371189
Óxido de circonio(IV), ≥99 % (base metálica sin Hg), 2 % de HfO2, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371189
1 kg, 1 Kg
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11371189
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011395.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Zirconium(IV) oxide is used in the production of piezoelectric crystals and also used in the high frequency induction coils and ceramic glazes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-23-4
Fórmula molecular O2Zr
Peso molecular (g/mol) 123.22
Número MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clave InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
Nombre IUPAC dioxocirconio
SMILES O=[Zr]=O
Especificaciones
Punto de ebullición ca 5000°C
Nombre del producto químico o material Zirconium(IV) Oxide
Punto de fusión ∽2700°C
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%, metal basis
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in sulfuric acid and hydrofluoric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.22
Densidad 5.89
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteS07I038 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/06/2022 Código de producto011395.A7,011405.30,011395.A1,011395.30
Número de loteA04Q41 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/11/2021 Código de producto011395.A7,011405.30,011395.A1,011395.30
Número de loteM29B034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/11/2021 Código de producto011395.A7,011405.30,011395.A1,011395.30
Número de loteI25R011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/11/2021 Código de producto011395.A7,011405.30,011395.A1,011395.30
Número de loteL29W014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/11/2021 Código de producto011395.A7,011405.30,011395.A1,011395.30
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de circonio(IV), ≥99 % (base metálica sin Hg), 2 % de HfO2, Thermo Scientific Chemicals >