Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Mascarilla con válvula de exhalación
Utilice la mascarilla con válvula de exhalación ZVG Zellstoff Vertrieb™ ara filtrar el polvo fino de la distribución de la pulpa. La certificación FFP3 indica protección contra partículas nocivas, tóxicas, sólidas y líquidas,
Marca: ZVG Zellstoff Vertrieb™ 3095301
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Zetmask FFP3 - Protección contra partículas nocivas, tóxicas, sólidas y líquidas
- Certificaciones/conformidad normativa: EN 149:2002
- Con válvula de exhalación
- La zona de la nariz acolchada con espuma garantiza un sellado sin presión
Especificaciones
EN 149: 2002, FFP3 | |
Máscara con filtro | |
Válvula de exhalación | |
15/paq. |
Sí | |
Sí | |
Sí |
Título del producto
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Mascarilla con válvula de exhalación >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido