Learn More
ZEOprep™ Classic, (HYD) Moisture Content 4 to 6%
ZEOprep™ is a packing material providing fast, effective, and reproducible separations. Irregular shaped silica gel is used in Gravity, Flash, and Medium Pressure Chromatography. ZEOprep HYD has a moisture content of 4 to 6% for processes better suited to a more hydrated silica.
83.00€ - 354.00€
Especificaciones
Tamaño de poro | 60 Å |
---|---|
Técnica | Chromatography |
Grado | Moisture content 4 to 6% |
Tipo | Gel de sílice |
Material | Gel de sílice |
Código de producto | Marca | Description | Precio | Cantidad | Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Description | Precio | Cantidad | Availability | ||||
30048982
![]() |
ZEOprep
302103 |
40 to 63 μm, 5 kg | 40 to 63 μm, 5 kg |
354.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30048953
![]() |
ZEOprep
302104 |
60 to 200 μm, 5 kg | 60 to 200 μm, 5 kg |
315.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30048990
![]() |
ZEOprep
300211 |
60 to 200 μm, 1 kg | 60 to 200 μm, 1 kg |
83.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30049010
![]() |
ZEOprep
300214 |
40 to 63 μm, 1 kg | 40 to 63 μm, 1 kg |
91.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Hydrated silica moisture content 4 to 6%
- Robust silica for a wide variety of applications
- Irregular Amorphous Silica Gel
- High Purity
- European Manufacture
- Swiss accuracy and consistency
- Excellent batch to batch reproducability
- ISO Certification
- High Chemical and Mechanical Stability
- Narrow Particles Size Distribution
- 20 to 500 μm particles size range
- Available in 60 A or 90 A pore size
- High loadability
- Selection of pack sizes available
- Suitable for gravity, flash, prep and process scale
Especificaciones
60 Å | |
Moisture content 4 to 6% | |
Gel de sílice | |
Irregular |
Chromatography | |
Gel de sílice | |
Sílice sin recubrimiento |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
ZEOprep™ Classic, (HYD) Moisture Content 4 to 6%