Descripción
- Contenido de humedad de sílice hidratada del 4 al 6 %
- Sílice robusta para una amplia variedad de aplicaciones
- Gel de sílice amorfo irregular
- Alta pureza
- Fabricación europea
- Precisión y consistencia suizas
- Excelente reproducibilidad lote a lote
- ISO Proceso de dar un título
- Alta estabilidad química y mecánica
- Distribución estrecha del tamaño de partículas
- 20 a 500 μrango de tamaño de partículas m
- Disponible en tamaño de poro de 60 A o 90 A
- Alta capacidad de carga
- Selección de tamaños de paquetes disponibles
- Adecuado para escalas de gravedad, flash, preparación y proceso.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 40-63 μm |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Técnica | cromatografía |
| Grado | Contenido de humedad 4 a 6% |
| Cantidad | 1 kg |
| Tipo de producto | Gel de sílice |
| Material | Gel de sílice |
| Fase | Sílice sin recubrimiento |
| Forma de partícula | Irregular |