Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 1200 μL Low Retention Aerosol Filter Pipet Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
69.55€ - 126.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) 1200 μl
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Natural
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
16611933
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon
1145-225-000-9
96 puntas/recarga de Eclipse™ UNO; 8 recargas/paquete; 3 paquete/caja
126.00€
paquete de 768
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
16621933
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon
1145-965-006-9
96 puntas/gradilla; 6 gradillas/paquete; 8 paquetes/caja
69.55€
paquete de 576
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Pipette Tip
  • Fits 1200 μL Rainin™ LTS style Pipettors
  • Low mounting and ejection forces less than 3 kg
  • Ultra low fluid retention
  • Patented robotically inserted endotoxin free filter
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Especificaciones
Especificaciones
1200 μl
Estéril
No esterilizable en autoclave
88,9 mm
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Haz electrónico
Punta UltraFine
No
Resina de polipropileno USP clase VI
Con filtro
Natural
3,50 in
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Manejo de líquidos
Se adapta a las pipetas de estilo Rainin™ LTS de 1200 µl
RT
Filtro de aerosol de baja retención ZAP™ SLIK