Learn More
Labcon Puntas de pipeta de 1200 μl con filtro de aerosol de baja retención LabCon ZAP™ SLIK para micropipetas de estilo LTS Rainin™
Código de producto. 16621933
Change view
Click to view available options
Formato:
Gradilla
Recarga
Tamaño de la unidad:
paquete de 576
paquete de 768
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formato unitSize
16621933 Gradilla paquete de 576
16611933 Recarga paquete de 768
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16621933 Proveedor Labcon N.º de proveedor 11459650069
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
  • Punta de pipeta
  • Se adapta a 1200 μL Rainin™ LTS pipetas
  • Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
  • Retención de líquidos ultrabaja
  • Filtro patentado sin endotoxinas insertado con robot
  • Proteasa, ADN humano, ATP , libre de ARNasa/ADNasa y endotoxinas (no pirogénico)
  • Polipropileno USP Resina de clase VI
  • Fabricado en USA
Especificaciones
Volumen (métrico) 1200 μL
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Natural
Color de gradilla Morado
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Longitud (imperial) 3,50 in
Longitud (métrico) 88,9 mm
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; CFR21 de la FDA GMP
Declaraciones de limpieza Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Para utilizar con (aplicación) Manejo de líquidos
Método de esterilización Haz electrónico
Formato Gradilla
Estilo de punta UltraFine
Envase 96 puntas/gradilla, 6 gradillas/paquete, 8 paquetes/caja
Cantidad 96 puntas/gradilla
Condiciones de envío RT
ACT Label Sí
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Rainin LTS
Graduado N.º
Línea de productos ZAP SLIK
Material Resina de polipropileno