Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 1200 μL Low Retention Aerosol Filter Pipet Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
Marca:  Labcon 1145-225-000-9
Detalles adicionales : Peso : 4.98950kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16611933
  • 131.00€ / paquete de 768
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Punta de pipeta
  • Se adapta a las pipetas de estilo Rainin™ LTS de 1200 μl
  • Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
  • Retención de líquidos ultrabaja
  • Filtro patentado sin endotoxinas insertado con robot
  • Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
1200 μL
Estéril
No Autoclavable
88,9 mm
Proteasa, ADN humano, ATP, RNasa/DNasa y libre de endotoxina (no pirogénico)
Haz de electrones
96 puntas / Eclipse™ Recambio UNO/8 recambios / paq./3 paq. / estuche
RT
Sí
No
Resina de polipropileno
Con filtro
Natural
3,50 in
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; Conformidad CE IVD
Manipulación de líquidos
Punta UltraFina
96 puntas / Eclipse™ Recambio UNO
Sí
Rainin LTS
ZAP™ SLIK