Learn More
Labcon™ ZAP™ 20 μL Aerosol Filter Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
These filter pipette tips have low mounting and ejection forces less than 3 kg.
99.44€ - 158.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 20 μL |
---|---|
filtradas por | Con filtro |
Color | Transparente |
Longitud (imperial) | 2,01 in |
Longitud (métrico) | 51,3 mm |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Esterilizables en autoclave | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Esterilizables en autoclave | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16673972
![]() |
Labcon™
1153-965-006-9 |
Estéril | Autoclavable | Rack |
138.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16663972
![]() |
Labcon™
1153-225-000-9 |
Estéril | No Autoclavable | Recarga |
158.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17527856
|
Labcon™
1153-800-000-9 |
No estéril | Autoclavable | Bagged |
99.44€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Filtro patentado sin endotoxinas insertado con robot
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
20 μL | |
Transparente | |
51,3 mm | |
Flextop | |
20 μL Rainin™ LTS Style Pipettors | |
ZAPTM |
Con filtro | |
2,01 in | |
Manejo de líquidos | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.