Learn More
Labcon™ ZAP™ 20 μL Aerosol Filter Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
These filter pipette tips have low mounting and ejection forces less than 3 kg.
Marca: Labcon™ 1153-965-006-9
Detalles adicionales : Peso : 12.70060kg
Descripción
- Punta de pipeta
- Se adapta a las pipetas de estilo Rainin™ LTS de 20 μl
- Filtro patentado sin endotoxinas insertado con robot
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
20 μL | |
Estéril | |
Autoclavable | |
51,3 mm | |
Proteasa, ADN humano, ATP, RNasa/DNasa y libre de endotoxinas | |
Haz de electrones | |
Flextop | |
Sí | |
20 μL Rainin™ LTS Style Pipettors | |
ZAPTM |
Con filtro | |
Transparente | |
2,01 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Conformidad CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
Rack | |
96 Tips/Rack | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |