Learn More
Fluoruro de itrio(III), anhidro, REacton™, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11376188
Fluoruro de itrio(III), anhidro, REacton™, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048663
25 g, 25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11376188
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011178.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13709-49-4 | F3Y | 145.90 g/mol
Yttrium(III) fluoride is used for the production of metallic yttrium, thin films, laboratory reagents, catalysts, electrical compounds, glasses and ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13709-49-4
Fórmula molecular F3Y
Peso molecular (g/mol) 145.90
Número MDL MFCD00049714
Clave InChI RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC yttrium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Y+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium(III) fluoride
Punto de fusión 1387°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Masa/polvo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3288
Información de solubilidad Soluble in acids. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.9
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton™
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteP11L038 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/03/2025 Código de producto011178.36,011178.14,011178.22
Número de loteX09K017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/01/2025 Código de producto011178.14,011178.36,011178.22
Número de loteY13K023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/12/2024 Código de producto011178.14,011178.36,011178.22
Número de lote10252239 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/09/2024 Código de producto011178.14,011178.36,011178.22
Número de loteZ01H007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Código de producto011178.14,011178.36,011178.22
compliance-icons
Nombre del producto
  • Yttrium(III) fluoride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Yttrium fluoride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Fluoruro de itrio(III), anhidro, REacton™, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals >