Learn More
Fluoruro de itrio(III), anhidro, REacton™, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Yttrium(III) fluoride is used for the production of metallic yttrium, thin films, laboratory reagents, catalysts, electrical compounds, glasses and ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Yttrium(III) fluoride |
Punto de fusión | 1387°C |
Nombre de nota | Anhydrous |
Forma física | Masa/polvo |
Cantidad | 100 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
Número UN | UN3288 |
Información de solubilidad | Soluble in acids. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.9 |
Porcentaje de pureza | 99.99% |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
Z01H007 | Certificado de análisis | 26/06/2025 | 011178.36,011178.14,011178.22 |
P11L038 | Certificado de análisis | 17/03/2025 | 011178.36,011178.14,011178.22 |
X09K017 | Certificado de análisis | 06/01/2025 | 011178.14,011178.36,011178.22 |
Y13K023 | Certificado de análisis | 26/12/2024 | 011178.14,011178.36,011178.22 |
10252239 | Certificado de análisis | 02/09/2024 | 011178.14,011178.36,011178.22 |