Learn More
Cloruro de itrio(III) hidrato, REacton™, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12741-05-8 | Cl3Y | 195.26 g/mol
en la oferta - 409.04€
CAS 12741-05-8
Fórmula molecular Cl3Y
Peso molecular (g/mol) 195.26
Número MDL MFCD00149941
Clave InChI PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo yttrium iii chloride hydrate, yttrium chloride, hydrate, acmc-1bq0g, ksc171o8f, yttrium chloride-water 1/3/1, yttrium 3+ ion hydrate trichloride
PubChem CID 57347377
Nombre IUPAC yttrium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Y+3]
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11326208
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011185.06
5 g
en la oferta
5 g
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
11316208
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011185.14
25 g
60.70€
25 g
11336208
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011185.22
100 g
191.96€
100 g
11346208
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011185.30
250 g
409.04€
250 g
Descripción
Descripción
Yttrium(III) chloride is used a precursor for the synthesis of optically active crystals and as a starting material for the synthesis of polymerization catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-801-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de itrio(III) hidrato, REacton™, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals