Learn More
Cloruro de itrio(III) hidrato, REacton™, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11336208
Cloruro de itrio(III) hidrato, REacton™, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336208
100 g, 100 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
5 g
Código de producto. 11336208
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011185.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12741-05-8 | Cl3Y | 195.26 g/mol
Yttrium(III) chloride is used a precursor for the synthesis of optically active crystals and as a starting material for the synthesis of polymerization catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12741-05-8
Fórmula molecular Cl3Y
Peso molecular (g/mol) 195.26
Número MDL MFCD00149941
Clave InChI PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo yttrium iii chloride hydrate, yttrium chloride, hydrate, acmc-1bq0g, ksc171o8f, yttrium chloride-water 1/3/1, yttrium 3+ ion hydrate trichloride
PubChem CID 57347377
Nombre IUPAC yttrium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Y+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium(III) chloride hydrate
Color De rosa a blanco
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal YCl3·xH2O
Índice Merck 14,10107
Información de solubilidad Soluble in water,pyridine,ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.26 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton™
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.18g/mL
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de itrio(III) hidrato, REacton™, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals >