Learn More
Bromuro de itrio(III) hidrato REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
141.71€ - 722.00€
Número MDL MFCD00049710
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11362258
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
013158.14
25 g
141.71€
25 g
11372258
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
013158.22
100 g
415.07€
100 g
11382258
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
013158.30
250 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
It is a biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
MFCD00049710
Especificaciones
Yttrium(III) bromide hydrate
(REO)
Soluble in water.
99.99%
Hygroscopic
cristalino/a/s
MFCD00049710
328.63 (Anhydrous)
Reacton™
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-728-2
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bromuro de itrio(III) hidrato REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals