Learn More
Bromuro de itrio(III) hidrato REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11382258
Bromuro de itrio(III) hidrato REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382258
250 g, 250 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
Código de producto. 11382258
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013158.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
It is a biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00049710
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium(III) bromide hydrate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 250 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.63 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton™
Sensibilidad Hygroscopic
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bromuro de itrio(III) hidrato REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >