Learn More
Patrón de iterbio para ICP, 1000 μg/ml en HNO3 al 2 %, grado de garantía, SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Marca: SPEX Certiprep PLYB2-2Y
Cantidad | 125 mL |
---|---|
Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
Descripción
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analito | Concentración |
---|---|
Yb | 1000 μg/ml |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
7440-64-4, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
173.05 | |
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:33381 | |
[Yb] |
Yb | |
MFCD00011286 | |
23992 | |
iterbio |
Especificaciones
Ytterbium Standard | |
7440-64-4, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
MFCD00011286 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos | |
Certified Reference Material | |
iterbio | |
173.05 | |
125 mL | |
Assurance |
Frasco de LDPE lixiviación triple | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels. | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. | |
Yb | |
AA, ICP | |
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N | |
[Yb] | |
2% HNO3 | |
23992 | |
CHEBI:33381 | |
Concentración de Matrix N.º deN.° 2-5 % HNO3 1000 μg/ml PLYB2-2Y, -2X 10 000 PLYB2-3Y, -3X |
Seguridad y manipulación
- 1000µg/ml ytterbium
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitric acid