Learn More
Patrón de iterbio para ICP, 1000 μg/ml en HNO3 al 2 %, grado de garantía, SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
72.80€ - 152.00€
CAS | 7440-64-4, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | Yb |
Peso molecular (g/mol) | 173.05 |
Número MDL | MFCD00011286 |
Clave InChI | NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 23992 |
ChEBI | CHEBI:33381 |
Nombre IUPAC | iterbio |
SMILES | [Yb] |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10080502
|
SPEX Certiprep
PLYB2-2Y |
125 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
72.80€
125 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10661753
|
SPEX Certiprep
PLYB2-2X |
500 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
152.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analito | Concentración |
---|---|
Yb | 1000 μ g/ml |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
7440-64-4, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
173.05 | |
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:33381 | |
[Yb] |
Yb | |
MFCD00011286 | |
23992 | |
iterbio |
Especificaciones
Ytterbium Standard | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels. | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. | |
Yb | |
AA, ICP | |
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N | |
[Yb] | |
2% HNO3 | |
23992 | |
Assurance |
7440-64-4, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
MFCD00011286 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos | |
Certified Reference Material | |
iterbio | |
173.05 | |
CHEBI:33381 | |
Concentración de Matrix N.º deN.° 2-5 % HNO3 1000 μg/ml PLYB2-2Y, -2X 10 000 PLYB2-3Y, -3X |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'dotInformation' : Voltaje peligroso
Recommended Storage : Ambiente
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- 1000µg/ml ytterbium
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitric acid
Product intended for laboratory use only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Patrón de iterbio para ICP, 1000 μg/ml en HNO3 al 2 %, grado de garantía, SPEX CertiPrep™