Learn More
Fluoruro de iterbio(III), anhidro, REacton™, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13760-80-0 | F3Yb | 230.04 g/mol
47.45€ - 825.00€
CAS 13760-80-0
Fórmula molecular F3Yb
Peso molecular (g/mol) 230.04
Número MDL MFCD00049615
Clave InChI XASAPYQVQBKMIN-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo ytterbium 3+ trifluoride, ytterbium 3+ ion trifluoride, acmc-209ceg, ytterbium iii ; fluoride, fluoride, fluoride, yb, fluoride, ytterbium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 10g
PubChem CID 21694467
SMILES [F-].[F-].[F-].[Yb+3]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11366218
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011189.03
1 g
47.45€
1 g
11356218
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011189.09
10 g
170.00€
10 g
11346218
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011189.18
50 g
825.00€
50 g
Descripción
Descripción
Ytterbium(III) fluoride is used in the preparation and study of fluorinated glasses. Further, it is employed as a laboratory reagent and in optical glasses and structural ceramics. It finds application in catalysts, electrical components and photo-optical materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Tóxico en caso de inhalación.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SÓLIDO TÓXICO, INORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 237-354-2
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Fluoruro de iterbio(III), anhidro, REacton™, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals