Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Jeringas para muestreadores automáticos CTC PAL-xt XCHANGE™
Permite añadir patrones internos sin contaminación cruzada
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 2928330
108.40 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15259263
  • 112.00€ / cada uno
Descripción
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Disponible con émbolo totalmente metálico o con punta de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
Punta de PTFE (émbolo)
22 G
0,71 mm
LC
Jeringa para muestreador automático
0,17 mm
25 μl
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Trajan Scientific and Medical™ Jeringas para muestreadores automáticos CTC PAL-xt XCHANGE™ > Émbolo con punta de PTFE; 25 μl; calibre 22; 0,71 mm de DE x 0,17 mm de DI; punta de LC