Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Jeringas para muestreadores automáticos CTC PAL-xt XCHANGE™
Código de producto. p-7114379
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
50 μl
Diámetro exterior de la aguja (métrico):
0,63 mm
0,71 mm
Material:
Metal (émbolo)
PTFE (émbolo)
Punta de PTFE (émbolo)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15249263
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 2928310
Permite añadir patrones internos sin contaminación cruzada
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Disponible con émbolo totalmente metálico o con punta de PTFE
Especificaciones
Material PTFE (émbolo)
Descripción Jeringa para muestreador automático
Calibre de aguja 23 G
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,15 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,63 mm
Volumen (métrico) 25 μl
Estilo de punta de aguja Cono