Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Jeringas para muestreadores automáticos CTC PAL-xt XCHANGE™
Permite añadir patrones internos sin contaminación cruzada
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 2928210
108.40 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
- Inyecciones exactas y reproducibles
- Disponible con émbolo totalmente metálico o con punta de PTFE
Especificaciones
PTFE (émbolo) | |
23 G | |
0,63 mm | |
56 mm |
Jeringa para muestreador automático | |
0,11 mm | |
10 μl | |
Cono |
Título del producto
Trajan Scientific and Medical™ Jeringas para muestreadores automáticos CTC PAL-xt XCHANGE™ > Émbolo con punta de PTFE; 10 μl; calibre 23; 0,63 mm de DE x 0,11 mm de DI; punta cónica
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido