Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Jeringas para muestreadores automáticos CTC PAL-xt XCHANGE™
Permite añadir patrones internos sin contaminación cruzada
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 2926230
108.40 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
- Inyecciones exactas y reproducibles
- Disponible con émbolo totalmente metálico o con punta de PTFE
Especificaciones
Metal (émbolo) | |
22 G | |
0,71 mm | |
LC |
Jeringa para muestreador automático | |
0,17 mm | |
10 μl |
Título del producto
Trajan Scientific and Medical™ Jeringas para muestreadores automáticos CTC PAL-xt XCHANGE™ > Émbolo de metal; 10 μl; calibre 22; 0,71 mm de DE x 0,17 mm de DI; punta de LC
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido