Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Jeringas para muestreadores automáticos CTC PAL-xt XCHANGE™
Permite añadir patrones internos sin contaminación cruzada
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 2926210
118.30 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15219263
  • 122.00€ / cada uno
Descripción
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Disponible con émbolo totalmente metálico o con punta de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
Metal (émbolo)
23 G
0,63 mm
56 mm
Jeringa para muestreador automático
0,11 mm
10 μl
Cono
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Trajan Scientific and Medical™ Jeringas para muestreadores automáticos CTC PAL-xt XCHANGE™ > Émbolo de metal; 10 μl; calibre 23; 0,63 mm de DE x 0,11 mm de DI; punta cónica