Learn More
Kartell X12 measuring scoop 50ml PP 27
Marca:  Kartell 0105900
X12 measuring scoop 50ml PP
Código de producto. 10376301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.30€
    23.44€ / paquete de 12
    Ahorro 8.86€
    27% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-11-2025
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Kartell X12 measuring scoop 50ml PP 27 >