Learn More
Bel-Art™ Cucharones de polipropileno reutilizables SP Scienceware™
Código de producto. 11791485 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
75 mL
125 mL
Longitud del mango (métrico):
4,8 cm
12,7 cm
Dimensiones (L x An):
14,1 x 4,4 x 2,7 cm
20,5 x 4,1 x 2,9 cm
22,1 x 5,1 x 3,3 cm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
Product Code. 11791485
missing translation for 'mfr': Bel-Art™ F367480000
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Diseñado para recuperar muestras de una fuente más grande. Las cucharas de polipropileno reutilizables SP Scienceware™ son una valiosa herramienta de laboratorio multiuso.
Diseñado para recuperar muestras de una fuente más grande. Las cucharas de polipropileno reutilizables SP Scienceware™ son una valiosa herramienta de laboratorio multiuso.
  • Pala rígida
  • El fondo plano mantiene las palas en posición vertical cuando están llenas o vacías
  • Pueden utilizarse como navecillas de pesaje 
  • Fabricados con polipropileno
  • Esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F).
  • Cumple las normativas de la FDA relativas a contacto alimentario
  • Las capacidades y los volúmenes son estimados y no sirven para tomar pesos/volúmenes de muestra exactos.
  • Los volúmenes indicados representan volúmenes típicos de muestras de cazos colmados.
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 2,02 oz
Capacidad (métrico) 60 mL
Color Translúcido
Certificaciones/conformidad FDA
Desechables No
Tipo de producto Pala
Acabado Suave
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para permanecer en posición vertical cuando está lleno o vacío, lo que permite su uso como navecillas de pesaje o la colocación sobre una superficie plana para facilitar la recogida y la dispensación de muestras
Longitud (imperial) 8,06 in
Anchura (imperial) 1,62 in
Anchura (métrico) 4,1 cm
Dimensiones (L x An) 20,5 x 4,1 x 2,9 cm
Longitud del mango (imperial) 5 in
Longitud del mango (métrico) 12,7 cm
Material Polipropileno
Longitud (métrico) 20,5 cm
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.