Learn More
Buerkle™ Cuchara dosificadora de polipropileno
Código de producto. 10496441 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Longitud (métrico):
100 mm
135 mm
160 mm
200 mm
260 mm
315 mm
385 mm
Anchura (métrico):
34 mm
44 mm
55 mm
70 mm
90 mm
118 mm
134 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10496441
Marca: Buerkle™ 96140050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recoge y mide polvos y gránulos. La cuchara dosificadora de polipropileno Buerkle™ está calibrada para evaluar con precisión el volumen en el borde.
Pala graduada universal para llenado y medición de polvos y gránulos. Para la medición exacta, la pala graduada debe llenarse en exceso y el exceso en el borde superior de la pala debe limpiarse.
  • Hechos de polipropileno duradero
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Volumen calibrado cuando está lleno hasta el borde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 1.69 oz.
Capacidad (métrico) 50 mL
Color Blanco
Tipo de producto Cuchara medidora
Para utilizar con (aplicación) Para el llenado y la medición de gránulos y polvos
Anchura (métrico) 55 mm
Material Polipropileno
Longitud (métrico) 160 mm