Learn More
Brady™ Marcadores de tuberías personalizados sobre tarjeta Write-On™
These handy Write-On™ Customized Pipemarkers allow you to quickly identify your pipes.
Marca: Brady™ 225352
8.95 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Colors conform to BS1710.
Especificaciones
DIN VDE 0472 parte 815, conformidad con RoHS mediante la directiva de la UE 2002/95/CE | |
Acrílico, Permanente, Sensible a la presión | |
Satinado | |
Poliéster | |
Diseñado para propósitos de identificación general | |
10 Markers/Card | |
-40°F to +230°F | |
0.0039 in. | |
16 x 75 mm | |
2.95 in. | |
2.95 in. | |
0.63 in. |
Marcadores de tuberías sobre tarjeta Write-On | |
Azul | |
Card | |
Marcador de tubería Write-On | |
10 | |
10/paq. | |
De -40 °C a +110 °C | |
0,099 mm | |
75,00 mm × 16,00 mm | |
75,00 mm | |
75 mm | |
16 mm |
Título del producto
Brady™ Marcadores de tuberías personalizados sobre tarjeta Write-On™ > Color: Azul
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido