Learn More
Brady™ Marcadores de tuberías personalizados sobre tarjeta Write-On™
Código de producto. p-8001736
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Color morado
Gris
Marrón
Negro
Ocre
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 12797906
Marca: Brady™ 225354
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
These handy Write-On™ Customized Pipemarkers allow you to quickly identify your pipes.
  • Colors conform to BS1710.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN VDE 0472 parte 815, conformidad con RoHS mediante la directiva de la UE 2002/95/CE
Descripción Marcadores de tuberías sobre tarjeta Write-On
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente, Sensible a la presión
Color Negro
Acabado Satinado
Formato Card
Material Poliéster
Tipo de producto Marcador de tubería Write-On
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para propósitos de identificación general
Etiquetas por hoja 10
N.° por paquete 10 Markers/Card
Cantidad 10/paq.
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0.0039 in.
Grosor (métrico) 0,099 mm
Dimensions (LxW) 16 x 75 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 75,00 mm × 16,00 mm
Longitud (imperial) 2.95 in.
Longitud (métrico) 75,00 mm
Anchura (imperial) 2.95 in.
Anchura (métrico) 75 mm
Altura (imperial) 0.63 in.
Altura (métrico) 16 mm