Learn More
Micronova™ Adaptadores y mangos de extensión WrapMop™
Adaptadores y mangos de extensión de aluminio para Micronova Wrapmops
Marca:  Micronova™ ALUMEH-18
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12791635
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Para utilizar con la serie Micronova WrapMop
  • Números de modelo de WrapMop de NovaPoly WM612-14 y WM612-18
  • Números de modelo de WrapMop de MegaTex WM62012-14 y WM62012-18
  • Números de modelo de WrapMop de microfibra WM6AA12-14 y WM6AA12-18
Especificaciones
Especificaciones
Mango de extensión
72/216 pulg
Aluminio
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote036095-000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha12/01/2023 Catalog NumberALUMEH-18
Número de lote033496-000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha28/07/2022 Catalog NumberALUMEH-18
Número de lote031026-000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha07/07/2022 Catalog NumberALUMEH-18
Número de lote026514-000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha06/07/2021 Catalog NumberALUMEH-18
Número de lote025702-000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha17/05/2021 Catalog NumberALUMEH-18
Promociones
Promociones
Título del producto
Micronova™ Adaptadores y mangos de extensión WrapMop™ > Mango de extensión de aluminio: De 182,88 a 548,64 cm (72 a 216 in) (de 182,9 a 548,6 cm)