Learn More
STEMCELL Technologies Wortmannin
PI3K/AKT pathway inhibitor; Inhibits PI3K and PLKs
Marca:  STEMCELL Technologies 73562
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17160242
  • 117.45€ / 1 miligramo
Descripción
  • Wortmannin is a fungal metabolite that covalently binds to and inhibits phosphatidylinositol-3-kinases (PI3K) of class I, II, and III
  • Species-specific differences in the class II PI3Ks determine sensitivity with IC50 = 5, 50, and 450 nM for Drosophila, mouse, and human, respectively (Fruman et al.; Wymann et al.; Okada et al.) Wortmannin also inhibits polo-like kinases (PLK) PLK1 and PLK3 with IC50 = 24 and 49 nM, respectively (Liu et al. 2005; Liu et al. 2007)
  • At high concentrations it can also inhibit other kinases such as mammalian target of rapamycin (mTOR), DNA-dependent protein kinase catalytic subunit (DNA-PKcs), phosphatidylinositol-4-kinase (PI4K), myosin light-chain kinase (MLCK), and mitogen-activated protein kinase (MAPK; Fruman et al.; Meyers & Cantley; Hartley et al.; Brunn et al.; Nakanishi et al.)
Especificaciones
Especificaciones
19545-26-7
1 mg
≥98%
KY 12420
C23H24O8
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
STEMCELL Technologies Wortmannin