missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEMCELL Technologies Wortmannin

Código de producto. p-7217804
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17160242 1 mg 1 miligramo
17170242 10 mg 10 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17160242

Marca: STEMCELL Technologies 73562

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

PI3K/AKT pathway inhibitor; Inhibits PI3K and PLKs

  • Wortmannin is a fungal metabolite that covalently binds to and inhibits phosphatidylinositol-3-kinases (PI3K) of class I, II, and III
  • Species-specific differences in the class II PI3Ks determine sensitivity with IC50 = 5, 50, and 450 nM for Drosophila, mouse, and human, respectively (Fruman et al.; Wymann et al.; Okada et al.) Wortmannin also inhibits polo-like kinases (PLK) PLK1 and PLK3 with IC50 = 24 and 49 nM, respectively (Liu et al. 2005; Liu et al. 2007)
  • At high concentrations it can also inhibit other kinases such as mammalian target of rapamycin (mTOR), DNA-dependent protein kinase catalytic subunit (DNA-PKcs), phosphatidylinositol-4-kinase (PI4K), myosin light-chain kinase (MLCK), and mitogen-activated protein kinase (MAPK; Fruman et al.; Meyers & Cantley; Hartley et al.; Brunn et al.; Nakanishi et al.)

Especificaciones

CAS 19545-26-7
Sinónimo KY 12420
Cantidad 1 mg
Fórmula molecular C23H24O8
Pureza ≥98%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.