Learn More
Motic™ Widefield Eyepieces with Crosshair Reticle
Widefield eyepiece for use with TEC POL Microscopes.
115.00€ - 131.00€
Especificaciones
Tipo | Ocular de campo ancho |
---|---|
Color | Negro |
Para utilizar con (equipo) | Microscopios Motic™ Panthera TEC POL |
Potencia de aumento | 10X |
Código de producto | Marca | Campo de visión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Campo de visión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17148618
|
Motic™
1101001403651 |
20 mm |
115.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17138618
|
Motic™
1101001403641 |
22 mm |
131.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For use with Motic™ Panthera TEC POL Microscopes
- 25 mm crosshair reticle
- ±4 diopters
Especificaciones
Ocular de campo ancho | |
Negro | |
Microscopios Motic™ Panthera TEC POL | |
10X |