Learn More
Motic™ Widefield Eyepieces with Crosshair Reticle
Widefield eyepiece for use with TEC POL Microscopes.
Marca: Motic™ 1101001403641
Detalles adicionales : Peso : 0.22000kg
Descripción
- Para su uso con microscopios Motic™ Panthera TEC POL
- Retícula de mira de 25 mm
- ±4 dioptrías
Especificaciones
Ocular de campo ancho | |
22 mm | |
10X |
Negro | |
Microscopios Motic™ Panthera TEC POL |