Learn More
Fisherbrand™ Bandejas de plástico blanco de riesgo biológico
Disponibles en formatos de uso general, seguridad radiológica y peligro biológico, las bandejas de derrame proporcionan un área de trabajo reutilizable con la ventaja añadida de la contención segura de derrames y protección de superficies de laboratorio
49.45€ - 107.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Material | Plástico |
Para utilizar con | Contención segura de derrames, protección para mesa de trabajo de laboratorio |
Incluye | Bolsa |
N.° por paquete | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12387207
|
Fisherbrand™
|
57 x 54 cm |
66.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12397207
|
Fisherbrand™
|
68 x 54 cm |
107.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12317217
|
Fisherbrand™
|
113 x 54 cm |
93.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12377207
|
Fisherbrand™
|
54 x 34 cm |
49.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12307217
|
Fisherbrand™
|
70 x 46 cm |
79.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Disponibles en formatos de seguridad de uso general, riesgo biológico y radiación
- Las bandejas de derrame proporcionan un área de trabajo reutilizable con la ventaja añadida de la contención segura de derrames y la protección de mesas de laboratorio
- Todas las bandejas se suministran con un revestimiento gratuito cuando se adquieren
- Los revestimientos APET respetuosos con el medio ambiente se suministran en paquetes de 25
Especificaciones
Blanco | |
Contención segura de derrames, protección para mesa de trabajo de laboratorio | |
1 unidad |
Plástico | |
Bolsa |