Learn More
Fisherbrand™ Bandejas de plástico blanco de riesgo biológico
Código de producto. 12397207 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
54 x 34 cm
57 x 54 cm
68 x 54 cm
70 x 46 cm
113 x 54 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
12397207 68 x 54 cm cada uno
12387207 57 x 54 cm cada uno
12317217 113 x 54 cm cada uno
12377207 54 x 34 cm cada uno
12307217 70 x 46 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12397207
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibles en formatos de uso general, seguridad radiológica y peligro biológico, las bandejas de derrame proporcionan un área de trabajo reutilizable con la ventaja añadida de la contención segura de derrames y protección de superficies de laboratorio
  • Disponibles en formatos de seguridad de uso general, riesgo biológico y radiación
  • Las bandejas de derrame proporcionan un área de trabajo reutilizable con la ventaja añadida de la contención segura de derrames y la protección de mesas de laboratorio
  • Todas las bandejas se suministran con un revestimiento gratuito cuando se adquieren
  • Los revestimientos APET respetuosos con el medio ambiente se suministran en paquetes de 25
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 68 x 54 cm
Color Blanco
Longitud (métrico) 68 cm
Material Plástico
Tipo Bandeja de contención de derrames
Anchura (métrico) 54 cm
Para utilizar con Contención segura de derrames, protección para mesa de trabajo de laboratorio
Incluye Bolsa
N.° por paquete 1 unidad
Forma Rectangulares