Learn More
Fisherbrand™ Bandejas de plástico blanco de riesgo biológico
Disponibles en formatos de uso general, seguridad radiológica y peligro biológico, las bandejas de derrame proporcionan un área de trabajo reutilizable con la ventaja añadida de la contención segura de derrames y protección de superficies de laboratorio
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12317217
  • 93.05€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Disponibles en formatos de seguridad de uso general, riesgo biológico y radiación
  • Las bandejas de derrame proporcionan un área de trabajo reutilizable con la ventaja añadida de la contención segura de derrames y la protección de mesas de laboratorio
  • Todas las bandejas se suministran con un revestimiento gratuito cuando se adquieren
  • Los revestimientos APET respetuosos con el medio ambiente se suministran en paquetes de 25
Especificaciones
Especificaciones
113 x 54 cm
Plástico
Contención segura de derrames, protección para mesa de trabajo de laboratorio
1 unidad
Blanco
Bandeja de riesgo biológico
Bolsa