Learn More
Fisherbrand™ Bandejas de plástico blanco de riesgo biológico
Disponibles en formatos de uso general, seguridad radiológica y peligro biológico, las bandejas de derrame proporcionan un área de trabajo reutilizable con la ventaja añadida de la contención segura de derrames y protección de superficies de laboratorio
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Disponibles en formatos de seguridad de uso general, riesgo biológico y radiación
- Las bandejas de derrame proporcionan un área de trabajo reutilizable con la ventaja añadida de la contención segura de derrames y la protección de mesas de laboratorio
- Todas las bandejas se suministran con un revestimiento gratuito cuando se adquieren
- Los revestimientos APET respetuosos con el medio ambiente se suministran en paquetes de 25
Especificaciones
54 x 34 cm | |
54 cm | |
Bandeja de contención de derrames | |
Contención segura de derrames, protección para mesa de trabajo de laboratorio | |
1 unidad |
Blanco | |
Plástico | |
34 cm | |
Bolsa | |
Rectangulares |