Learn More
DWK Life Sciences V Vial™ con tapón de rosca de parte superior sólida, ámbar
Los fondos interiores cónicos se han diseñado para proporcionar drenaje descendente total y máxima recuperación de contenido mediante jeringa
298.00€ - 414.00€
Especificaciones
Material (revestimiento) | PTFE/Caucho 14B |
---|---|
Color | Ámbar |
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala |
Modelo | Cónico V |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11768719
|
DWK Life Sciences
W986334NG |
1 ml | 13 mm | 44 mm |
298.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 17-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11798719
|
DWK Life Sciences
W986339NG |
5 ml | 20 mm | 65 mm |
335.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 17-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11778719
|
DWK Life Sciences
W986336NG |
2,0 ml | 20 mm | 44 mm |
414.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Los viales transparentes se fabrican con vidrio borosilicatado Wheaton-33™ con bajo contenido de extraíblesEspecificaciones
PTFE/Caucho 14B | |
Vidrio de borosilicato | |
Cónico V | |
Fenólico | |
USP Tipo I |
Ámbar | |
Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala | |
Rosca | |
Tapón de rosca |