Learn More
DWK Life Sciences V Vial™ con tapón de rosca de parte superior sólida, ámbar
Los fondos interiores cónicos se han diseñado para proporcionar drenaje descendente total y máxima recuperación de contenido mediante jeringa
Marca: DWK Life Sciences W986336NG
330.74 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Includes: Tapones de rosca fenólicos de color negro con revestimiento de caucho 14B recubiertos con PTFE
Descripción
Los viales ámbar están fabricados con vidrio tipo I “320” para materiales sensibles a la luz
Especificaciones
PTFE/Caucho 14B | |
20 mm | |
2,0 ml | |
Sí | |
Rosca | |
Fenólico | |
44 mm | |
20-400 |
Ámbar | |
Vidrio de borosilicato | |
Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala | |
Cónico V | |
0,5 dr. | |
Tapón de rosca | |
USP Tipo I |