Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ con tapón de rosca con parte superior sólida, ámbar
Código de producto. 11798719 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2,0 ml
5 ml
Diámetro exterior (imperial):
13 mm
20 mm
Altura (métrico):
44 mm
65 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
Código de producto. 11798719
Marca: DWK Life Sciences W986339NG
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Tapones de rosca fenólicos de color negro con revestimiento de caucho 14B recubiertos con PTFE
Los fondos interiores cónicos se han diseñado para proporcionar drenaje descendente total y máxima recuperación de contenido mediante jeringa
Los viales ámbar están fabricados con vidrio tipo I “320” para materiales sensibles a la luz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) PTFE/Caucho 14B
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 20 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 5 ml
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala
Modelo Cónico V
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 1,4 dr.
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 20-400
Certificaciones/conformidad USP Tipo I
Altura (métrico) 65 mm