Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ con tapón de rosca con parte superior sólida, ámbar
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Includes
Tapones de rosca fenólicos de color negro con revestimiento de caucho 14B recubiertos con PTFE
Los viales ámbar están fabricados con vidrio tipo I “320” para materiales sensibles a la luz
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | PTFE/Caucho 14B |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 13 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 1 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala |
| Modelo | Cónico V |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 0,3 dr. |
| Material del cierre | Fenólico |
| Mostrar más |