Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ con tapón de rosca con parte superior abierta: Transparente
Los fondos interiores cónicos se han diseñado para proporcionar drenaje descendente total y máxima recuperación de contenido mediante jeringa
Marca:  DWK Life Sciences W986287NG
188.19 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10453265
  • 673.00€ / paquete de 12
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-07-2025
Añadir a la cesta
Includes: Tapones de rosca fenólicos de color negro con revestimiento de silicona recubiertos con PTFE.
Descripción
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles Wheaton-33™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
PTFE/silicona
20 mm
3 ml
No
Rosca
Fenólico
50 mm
Transparente
Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles)
Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala
Cónico V
0,8 dr.
Tapón de rosca (parte superior abierta)
USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ con tapón de rosca con parte superior abierta: Transparente > 3 ml; rosca: 20-400; transparente