Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ con tapón de rosca con parte superior abierta: Transparente
Los fondos interiores cónicos se han diseñado para proporcionar drenaje descendente total y máxima recuperación de contenido mediante jeringa
Marca: DWK Life Sciences W986289NG
Includes: Tapones de rosca fenólicos de color negro con revestimiento de silicona recubiertos con PTFE.
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles Wheaton-33™.
Especificaciones
PTFE/silicona | |
20 mm | |
5 ml | |
No | |
Rosca | |
Fenólico | |
65 mm |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles) | |
Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala | |
Cónico V | |
1,4 dr. | |
Tapón de rosca (parte superior abierta) | |
USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A |
Título del producto
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ con tapón de rosca con parte superior abierta: Transparente > 5 ml; rosca: 20-400; transparente
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido