Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ con tapón de rosca con parte superior abierta: Transparente
Los fondos interiores cónicos se han diseñado para proporcionar drenaje descendente total y máxima recuperación de contenido mediante jeringa
Marca:  DWK Life Sciences W986281NG
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10297903
  • 212.00€ / paquete de 12
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Añadir a la cesta
Includes: Tapones de rosca fenólicos de color negro con revestimiento de silicona recubiertos con PTFE.
Descripción
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles Wheaton-33™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
PTFE/silicona
12mm
0.1 ml
No
Rosca
Fenólico
35mm
Transparente
Vidrio de borosilicato bajo extraíble
Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala
Cónico V
0,027 dr.
Tapón de rosca con parte superior abierta
USP Tipo I, ASTM E 438 Tipo I, Clase A
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ con tapón de rosca con parte superior abierta: Transparente > 0,1 ml; rosca:8-425; transparente